2-Chloro-6-metoksy-3-nitropirydyna 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H64076.14
H64076.22
H64076.14EA
644
PLN
H64076.14
H64076.22
2-Chloro-6-metoksy-3-nitropirydyna 98%
2-Chloro-6-metoksy-3-nitropirydyna
Purity: 98%
CAS No.: 38533-61-8
Molecular Formula: C6H5ClN2O3
Formula Weight: 188.57
Physical Form: Powder
Appearance: Off-white to yellow
Melting Point: 78-80° lit.
Beilstein Reference: 1454907
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD00130268
Formuła:
C₆H₅ClN₂O₃ Temp. topnienia: 78…80 °C (lit.) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00130268 Numer CAS: 38533-61-8 Numer WE (dawny EINECS): 253-989-8 ADR: 6.1,III |