3-cyclopropyl-1H-pyrazole 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-Cyclopropyl-1H-pyrazole
H64069.03
H64069.06
H64069.03EA
712
PLN
H64069.03
H64069.06
3-cyclopropyl-1H-pyrazole 98%
3-cyclopropyl-1H-pyrazole
Purity: 98%
CAS No.: 100114-57-6
Molecular Formula: C6H8N2
Formula Weight: 108.14
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
Beilstein Reference: 1561659
MDL No.: MFCD04970938
Formuła:
C₆H₈N₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD0497093 Numer CAS: 100114-57-6 |