2,2-dimethylbut-3-enoic acid 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2,2-Dimethylbut-3-enoic acid
H64067.03
H64067.06
H64067.03EA
1280
PLN
H64067.03
H64067.06
2,2-dimethylbut-3-enoic acid 95%
2,2-dimethylbut-3-enoic acid
Purity: 95%
CAS No.: 10276-09-2
Molecular Formula: C6H10O2
Formula Weight: 114.14
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Liquid
Density: 0.957
Refractive Index: 1.4295
Appearance: Colourless
Melting Point: -6°
Boiling Point: 185°
Beilstein Reference: 1700758
UN No.: UN3265
MDL No.: MFCD00196967
Formuła:
C₆H₁₀O₂ MW: 114.144 g/mol Temp. Wrzenia: 185 °C Temp. topnienia: –6 °C Gęstość: 0.957 |
Numer MDL:
MFCD00196967 Numer CAS: 10276-09-2 ADR: 8 III |