2,5-Dichloropyrimidine 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H64066.06
H64066.14
H64066.22
H64066.06EA
384
PLN
H64066.06
H64066.14
H64066.22
2,5-Dichloropyrimidine 95%
2,5-Dichloropyrimidine
Purity: 95%
CAS No.: 22536-67-0
Molecular Formula: C4H2Cl2N2
Formula Weight: 148.97
Flash Point: 107°(225°F)
Physical Form: Powder
Appearance: Off-white
Melting Point: 48-55°
Beilstein Reference: 110912
UN No.: UN3077
MDL No.: MFCD00673131
Formuła:
C₄H₂Cl₂N₂ Temp. topnienia: 48…55 °C Temp. Zapłonu: 107 °C (225 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00673131 Numer CAS: 22536-67-0 ADR: 9,III |