trans-3-Chloro-β-nitrostyrene 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H64053.03
H64053.06
H64053.03EA
283
PLN
H64053.03
H64053.06
trans-3-Chloro-β-nitrostyrene 97%
trans-3-Chloro-β-nitrostyrene
Purity: 97%
CAS No.: 37888-03-2
Molecular Formula: C8H6ClNO2
Formula Weight: 183.59
Physical Form: Powder
Appearance: Pale yellow
Melting Point: 48-52°
Beilstein Reference: 2087804
MDL No.: MFCD00175518
Formuła:
C₈H₆ClNO₂ MW: 183.59 g/mol Temp. topnienia: 48…52 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00175518 Numer CAS: 37888-03-2 |