2-Chloro-1-nitro-3-(trifluoromethyl)benzene 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Chloro-3-nitrobenzotrifluoride
H64051.03
H64051.06
H64051.03EA
446
PLN
H64051.03
H64051.06
2-Chloro-1-nitro-3-(trifluoromethyl)benzene 98%
2-Chloro-1-nitro-3-(trifluoromethyl)benzene
Purity: 98%
CAS No.: 39974-35-1
Molecular Formula: C7H3ClF3NO2
Formula Weight: 225.55
Flash Point:
Formuła:
C₇H₃ClF₃NO₂ MW: 225.551 g/mol Temp. topnienia: 25…30 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD14525509 Numer CAS: 39974-35-1 Numer WE (dawny EINECS): 254-724-9 |