Drukuj
Metylocykloheksan ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
A16057.0F A16057.AP
A16057.0FEA 625 PLN
A16057.0F A16057.AP
Metylocykloheksan ≥99%
Metylocykloheksan
Formuła: C₆H₁₁CH₃
Temp. Wrzenia: 101 °C
Temp. topnienia: –126 °C
Gęstość: 0,771
Temp. Zapłonu: –4 °C (–25 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001497
Numer CAS: 108-87-2
Numer WE (dawny EINECS): 203-624-3
Jednostka: 2296
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 14,6047
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f7f0d5a1c32138da16df4781897a9c0184e42b7&vid=39a9392c8629d0e2fc79134840e6d8a8dc8a76e7&prid=web&clid=SAPDAM