2-Bromo-m-toluidyna 97+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H64014.MD
H64014.03
H64014.MDEA
324
PLN
H64014.MD
H64014.03
2-Bromo-m-toluidyna 97+%
2-Bromo-m-toluidyna
Purity: 97+%
CAS No.: 54879-20-8
Molecular Formula: C7H8BrN
Formula Weight: 186.05
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formuła:
C₇H₈BrN MW: 186.05 g/mol Temp. Wrzenia: 48 °C (0.03 mmHg) Gęstość: 1.489 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) |
Numer MDL:
MFCD06411367 Numer CAS: 54879-20-8 ADR: 6.1 III |