1H-Indazole-3-carboxylic acid 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Indazole-3-carboxylic acid
H64001.06
H64001.14
H64001.22
H64001.06EA
304
PLN
H64001.06
H64001.14
H64001.22
1H-Indazole-3-carboxylic acid 98%
1H-Indazole-3-carboxylic acid
Purity: 98%
CAS No.: 4498-67-3
Molecular Formula: C8H6N2O2
Formula Weight: 162.15
Physical Form: Powder
Appearance: Pale brown
Melting Point: 266-270° lit.
Beilstein Reference: 6354
MDL No.: MFCD00211066
Formuła:
C₈H₆N₂O₂ Temp. topnienia: 266…270 °C (lit.) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00211066 Numer CAS: 4498-67-3 Numer WE (dawny EINECS): 224-794-5 |