Drukuj
Boc-D-ABU-OH 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
H63991.03 H63991.06 H63991.14
H63991.03EA 418 PLN
H63991.03 H63991.06 H63991.14
Boc-D-ABU-OH 95%
Boc-D-ABU-OH
Purity: 95% CAS No.: 45121-22-0 Molecular Formula: C9H17NO4 Formula Weight: 203.24 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Liquid Appearance: Yellow MDL No.: MFCD00270335
Formuła: C₉H₁₇NO₄
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00270335
Numer CAS: 45121-22-0