7-Bromoquinoline 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H63987.03
H63987.06
H63987.03EA
1150
PLN
H63987.03
H63987.06
7-Bromoquinoline 95%
7-Bromoquinoline
Purity: 95%
CAS No.: 4965-36-0
Molecular Formula: C9H6BrN
Formula Weight: 208.06
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Physical Form: Solid
MDL No.: MFCD03695823
Formuła:
C₉H₆BrN Temperatura przechowywania: Zamra·arka |
Numer MDL:
MFCD03695823 Numer CAS: 4965-36-0 |