Drukuj
1,1,1,3,3,3-heksametylodisilazan ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
A15139.0F A15139.AE A15139.AP
A15139.0FEA 3270 PLN
A15139.0F A15139.AE A15139.AP
1,1,1,3,3,3-heksametylodisilazan ≥98%
1,1,1,3,3,3-heksametylodisilazan
Formuła: (CH₃)₃SiNHSi(CH₃)₃
Temp. Wrzenia: 126 °C
Temp. topnienia: –78 °C
Gęstość: 0,774
Temp. Zapłonu: 8 °C (46 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008259
Numer CAS: 999-97-3
Numer WE (dawny EINECS): 213-668-5
Jednostka: 3286
ADR: 3,II
REACH: 01-2119438176-38
Klasyfikacja Merck : 14,4689
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce35a38a4179292c4ff37b2f3093018738545e6e&vid=1693ad54a45ca3ae50a06056893e8438d1002549&prid=web&clid=SAPDAM