2-bromo-5-methylthiazole 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Bromo-5-methylthiazole
H63951.03
H63951.06
H63951.03EA
274
PLN
H63951.03
H63951.06
2-bromo-5-methylthiazole 98%
2-bromo-5-methylthiazole
Purity: 98%
CAS No.: 41731-23-1
Molecular Formula: C4H4BrNS
Formula Weight: 178.05
MDL No.: MFCD08460610
Formuła:
C₄H₄BrNS Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD08460610 Numer CAS: 41731-23-1 |