3-(3-Pyridyl)-L-alanine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H63941.MD
H63941.03
H63941.06
H63941.MDEA
510
PLN
H63941.MD
H63941.03
H63941.06
3-(3-Pyridyl)-L-alanine 98%
3-(3-Pyridyl)-L-alanine
Purity: 98%
CAS No.: 64090-98-8
Molecular Formula: C8H10N2O2
Formula Weight: 166.18
Physical Form: Powder
Appearance: Off-white
Melting Point: 248-252° dec.
Beilstein Reference: 4351583
MDL No.: MFCD00079676
Formuła:
C₈H₁₀N₂O₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00079676 Numer CAS: 64090-98-8 |