(1-Indolyl)acetic acid 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Indole-1-acetic Acid, 2-(1H-Indol-1-yl)acetic acid
H63935.MD
H63935.03
H63935.MDEA
940
PLN
H63935.MD
H63935.03
(1-Indolyl)acetic acid 95%
(1-Indolyl)acetic acid
Purity: 95%
CAS No.: 24297-59-4
Molecular Formula: C10H9NO2
Formula Weight: 175.18
Physical Form: Solid
Beilstein Reference: 142924
MDL No.: MFCD00047262
Formuła:
C₁₀H₉NO₂ MW: 175.19 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00047262 Numer CAS: 24297-59-4 |