Drukuj
(±)-β-Aminophenethyl alcohol 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: DL-2-Phenylglycinol, 2-Amino-2-phenylethanol, DL-Phenylglycinol
H63932.06 H63932.14
H63932.06EA 306 PLN
H63932.06 H63932.14
(±)-β-Aminophenethyl alcohol 95%
(±)-β-Aminophenethyl alcohol
Purity: 95% CAS No.: 7568-92-5 Molecular Formula: C8H11NO Formula Weight: 137.18 Physical Form: Solid Appearance: Off-white Melting Point: 49-53° Beilstein Reference: 971219 MDL No.: MFCD00130145
Formuła: C₈H₁₁NO
Temp. topnienia: 49…53 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00130145
Numer CAS: 7568-92-5