4-(4-Fluorophenyl)piperidin-4-ol 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-(4-Fluorophenyl)-4-hydroxypiperidine
H63892.MD
H63892.03
H63892.06
H63892.MDEA
292
PLN
H63892.MD
H63892.03
H63892.06
4-(4-Fluorophenyl)piperidin-4-ol 97%
4-(4-Fluorophenyl)piperidin-4-ol
Purity: 97%
CAS No.: 3888-65-1
Molecular Formula: C11H14FNO
Formula Weight: 195.23
Physical Form: Solid
MDL No.: MFCD00023146
Formuła:
C₁₁H₁₄FNO MW: 195.237 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00023146 Numer CAS: 3888-65-1 Numer WE (dawny EINECS): 223-431-8 |