1-Boc-indoline-7-carboxylic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H63883.03
H63883.06
H63883.03EA
496
PLN
H63883.03
H63883.06
1-Boc-indoline-7-carboxylic acid 97%
1-Boc-indoline-7-carboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 143262-20-8
Molecular Formula: C14H17NO4
Formula Weight: 263.29
Physical Form: Solid
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: Pale Yellow
Melting Point: 182° dec.
UN No.: UN3077
MDL No.: MFCD04973983
Formuła:
C₁₄H₁₇NO₄ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD04973983 Numer CAS: 143262-20-8 ADR: 9,III |