1-(Methylsulphonyl)piperazine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1-Methanesulphonylpiperazine
H63870.06
H63870.14
H63870.22
H63870.06EA
392
PLN
H63870.06
H63870.14
H63870.22
1-(Methylsulphonyl)piperazine 97%
1-(Methylsulphonyl)piperazine
Purity: 97%
CAS No.: 55276-43-2
Molecular Formula: C5H12N2O2S
Formula Weight: 164.23
Physical Form: Solid
MDL No.: MFCD02153225
Formuła:
C₅H₁₂N₂O₂S MW: 164.23 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD02153225 Numer CAS: 55276-43-2 |