2-Bromo-5-formylpyridine 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H63867.03
H63867.06
H63867.14
H63867.03EA
308
PLN
H63867.03
H63867.06
H63867.14
2-Bromo-5-formylpyridine 95%
2-Bromo-5-formylpyridine
Purity: 95%
CAS No.: 149806-06-4
Molecular Formula: C6H4BrNO
Formula Weight: 186.01
Physical Form: Solid
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: Pale yellow
Melting Point: 104-110° dec
MDL No.: MFCD04115419
Formuła:
C₆H₄BrNO Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD04115419 Numer CAS: 149806-06-4 |