1-[3-(Dimethylamino)propyl]-3-ethylurea 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H63845.MD
H63845.03
H63845.06
H63845.MDEA
408
PLN
H63845.MD
H63845.03
H63845.06
1-[3-(Dimethylamino)propyl]-3-ethylurea 97%
1-[3-(Dimethylamino)propyl]-3-ethylurea
Purity: 97%
CAS No.: 32897-26-0
Molecular Formula: C8H19N3O
Formula Weight: 173.26
Beilstein Reference: 4961600
MDL No.: MFCD00027752
Formuła:
C₈H₁₉N₃O Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00027752 Numer CAS: 32897-26-0 |