Drukuj
Kwas p-toluenosulfonowy hydrat ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
A14119.0B A14119.0I A14119.30
A14119.0BEA 492 PLN
A14119.0B A14119.0I A14119.30
Kwas p-toluenosulfonowy hydrat ≥98%
Kwas p-toluenosulfonowy hydrat
Formuła: C₇H₈O₃S·1H₂O
Temp. Wrzenia: 140 °C (20 mmHg)
Temp. topnienia: 103…106 °C (anhydr.)
Gęstość: 1,24
Temp. Zapłonu: 150 °C (302 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00142137
Numer CAS: 6192-52-5
Numer WE (dawny EINECS): 203-180-0
Jednostka: 2585
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 14,9533