2-Methylquinoline-6-carboxylic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H63790.03
H63790.06
H63790.14
H63790.03EA
184
PLN
H63790.03
H63790.06
H63790.14
2-Methylquinoline-6-carboxylic acid 97%
2-Methylquinoline-6-carboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 635-80-3
Molecular Formula: C11H9NO2
Formula Weight: 187.19
Physical Form: Solid
MDL No.: MFCD00014566
Formuła:
C₁₁H₉NO₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00748504 Numer CAS: 635-80-3 |