Fmoc-Arg(Boc)₂-OH 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Nomega,Nomega'-Di-Boc-Nalpha-Fmoc-L-arginine, Fmoc-Arg(Boc)2-OH
H63784.03
H63784.06
H63784.03EA
1850
PLN
H63784.03
H63784.06
Fmoc-Arg(Boc)₂-OH 95%
Fmoc-Arg(Boc)₂-OH
Purity: 95%
CAS No.: 143824-77-5
Molecular Formula: C31H40N4O8
Formula Weight: 596.67
Physical Form: Solid
MDL No.: MFCD00237008
Formuła:
C₃₁H₄₀N₄O₈ MW: 596.68 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00237008 Numer CAS: 143824-77-5 |