Fmoc-Aspartic acid 4-methyl ester 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
N-Fmoc-L-aspartic acid 4-methyl ester, Fmoc-Asp(OMe)-OH
H63774.03
H63774.06
H63774.03EA
292
PLN
H63774.03
H63774.06
Fmoc-Aspartic acid 4-methyl ester 97%
Fmoc-aspartic acid-4-methyl ester
Purity: 97%
CAS No.: 145038-53-5
Molecular Formula: C20H19NO6
Formula Weight: 369.37
Physical Form: Solid
MDL No.: MFCD08458573
Formuła:
C₂₀H₁₉NO₆ MW: 369.4 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD08458573 Numer CAS: 145038-53-5 |