5-Formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
5-Formyl-2,4-dimethyl-3-pyrrolecarboxylic acid, 5-Formyl-2,4-dimethylpyrrole-3-carboxylic acid
H63711.03
H63711.06
H63711.03EA
781
PLN
H63711.03
H63711.06
5-Formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid 96%
5-Formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
Purity: 96%
CAS No.: 253870-02-9
Molecular Formula: C8H9NO3
Formula Weight: 167.16
Physical Form: Solid
MDL No.: MFCD06202342
Formuła:
C8H9NO3 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD06202342 Numer CAS: 253870-02-9 |