2-Boc-2-azabicyclo[2.2.1]hept-5-ene 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
tert-Butyl 2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylate, 2-(tert-Butoxycarbonyl)-2-azabicyclo[2.2.1]hept-5-ene, 2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic acid tert-Butyl ester, 2-Boc-2-azabicyclo[2.2.1]hept-5-ene
H63698.03
H63698.06
H63698.03EA
924
PLN
H63698.03
H63698.06
2-Boc-2-azabicyclo[2.2.1]hept-5-ene 98%
2-Boc-2-azabicyclo[2.2.1]hept-5-ene
Purity: 98%
CAS No.: 188345-71-3
Molecular Formula: C11H17NO2
Formula Weight: 195.26
Physical Form: Liquid
Appearance: Yellow
MDL No.: MFCD22416354
Formuła:
C₁₁H₁₇NO₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD22416354 Numer CAS: 188345-71-3 |