2-Bromo-3-fluorobenzyl bromide 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H63632.06
H63632.03
H63632.06EA
1500
PLN
H63632.06
H63632.03
2-Bromo-3-fluorobenzyl bromide 98%
2-Bromo-3-fluorobenzyl bromide
Purity: 98%
CAS No.: 1184918-22-6
Molecular Formula: C7H5Br2F
Formula Weight: 267.92
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD12911576
Formuła:
C₇H₅Br₂F Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD12911576 Numer CAS: 1184918-22-6 ADR: 8,III |