Drukuj
Fmoc-Lys(Mtt)-OH 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
H63629.03 H63629.06
H63629.03EA 815 PLN
H63629.03 H63629.06
Fmoc-Lys(Mtt)-OH 95%
Fmoc-Lys(Mtt)-OH
Purity: 95% CAS No.: 167393-62-6 Molecular Formula: C41H40N2O4 Formula Weight: 624.77 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Solid MDL No.: MFCD00237166
Formuła: C₄₁H₄₀N₂O₄
Numer MDL: MFCD00237166
Numer CAS: 167393-62-6