(R)-2-Amino-3-(tritylthio)propanamide 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
H63628.03
H63628.06
H63628.03EA
380
PLN
H63628.03
H63628.06
(R)-2-Amino-3-(tritylthio)propanamide 98%
(R)-2-Amino-3-(tritylthio)propanamide
Purity: 98%
CAS No.: 166737-85-5
Molecular Formula: C22H22N2OS
Formula Weight: 362.49
Physical Form: Powder
Appearance: Off-white
MDL No.: MFCD22126061
Formuła:
C₂₂H₂₂N₂OS Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD22126061 Numer CAS: 166737-85-5 |