6-Bromo-2,4-dichloroquinazoline 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H63603.03
H63603.06
H63603.03EA
1430
PLN
H63603.03
H63603.06
6-Bromo-2,4-dichloroquinazoline 97%
6-Bromo-2,4-dichloroquinazoline
Purity: 97%
CAS No.: 102393-82-8
Molecular Formula: C8H3BrCl2N2
Formula Weight: 277.93
Physical Form: Solid
Appearance: Off-white
MDL No.: MFCD09744007
Formuła:
C₈H₃BrCl₂N₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD09744007 Numer CAS: 102393-82-8 |