N-Boc-thiourea 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
tert-Butyl carbamothioylcarbamate
H63599.03
H63599.06
H63599.03EA
731
PLN
H63599.03
H63599.06
N-Boc-thiourea 97%
N-Boc-thiourea
Purity: 97%
CAS No.: 268551-65-1
Molecular Formula: C6H12N2O2S
Formula Weight: 176
Physical Form: Powder
Appearance: Off-white
Melting Point: 142° dec
MDL No.: MFCD04039987
Formuła:
C₆H₁₂N₂O₂S MW: 176.234 g/mol Temp. topnienia: 142 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD04039987 Numer CAS: 268551-65-1 |