Drukuj
L-Glutamic acid dibenzyl ester hydrochloride 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
H63598.03 H63598.06
H63598.03EA 359 PLN
H63598.03 H63598.06
L-Glutamic acid dibenzyl ester hydrochloride 98%
L-Glutamic acid dibenzyl ester hydrochloride
Purity: 98% CAS No.: 4561-10-8 Molecular Formula: C19H21NO4.HCl Formula Weight: 363.84 Physical Form: Powder Appearance: White MDL No.: MFCD00035103
Formuła: C₁₉H₂₁NO₄·HCl
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00035103
Numer CAS: 4561-10-8