4-Nitro-1H-indole-3-carbaldehyde 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H63595.03
H63595.06
H63595.03EA
850
PLN
H63595.03
H63595.06
4-Nitro-1H-indole-3-carbaldehyde 97%
4-Nitro-1H-indole-3-carbaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 10553-11-4
Molecular Formula: C9H6N2O3
Formula Weight: 190.16
Physical Form: Solid
Appearance: Yellow
Melting Point: 189-193°
MDL No.: MFCD04973979
Formuła:
C₉H₆N₂O₃ Temp. topnienia: 189…193 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD04973979 Numer CAS: 10553-11-4 |