2-Oxa-6-azaspiro[3.3]heptane oxalate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H63578.MD
H63578.03
H63578.06
H63578.MDEA
590
PLN
H63578.MD
H63578.03
H63578.06
2-Oxa-6-azaspiro[3.3]heptane oxalate 97%
2-Oxa-6-azaspiro[3.3]heptane oxalate
Purity: 97%
CAS No.: 1159599-99-1
Molecular Formula: C5H9NO.C2H2O4
Formula Weight: 189.17
MDL No.: MFCD11976178
Formuła:
C₇H₁₁NO₅ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD11976178 Numer CAS: 1159599-99-1 |