DL-Phenylalaninol 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2-Amino-3-phenyl-1-propanol, DL-2-Amino-3-phenyl-1-propanol, 2-Amino-3-phenylpropan-1-ol
H63562.03
H63562.06
H63562.14
H63562.03EA
429
PLN
H63562.03
H63562.06
H63562.14
DL-Phenylalaninol 96%
DL-Phenylalaninol
Purity: 96%
CAS No.: 16088-07-6
Molecular Formula: C9H13NO
Formula Weight: 151.21
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Physical Form: Solid
Melting Point: 69-73°
Beilstein Reference: 2208237
UN No.: UN3259
MDL No.: MFCD00066689
Formuła:
C₉H₁₃NO MW: 151.21 g/mol Temp. topnienia: 69…73 °C Temperatura przechowywania: Zamra·arka |
Numer MDL:
MFCD00066689 Numer CAS: 16088-07-6 Jednostka: 3259 ADR: 8 III |