3-aminopyrazine-2-carboxamide 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-Aminopyrazine-2-carboxamide
H63553.03
H63553.06
H63553.03EA
1500
PLN
H63553.03
H63553.06
3-aminopyrazine-2-carboxamide 96%
3-aminopyrazine-2-carboxamide
Purity: 96%
CAS No.: 32587-10-3
Molecular Formula: C5H6N4O
Formula Weight: 138.13
Physical Form: Solid
MDL No.: MFCD03407446
Formuła:
C₅H₆N₄O Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03407446 Numer CAS: 32587-10-3 |