6-Bromoquinazoline-2,4(1H,3H)-dione 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H63547.03
H63547.06
H63547.03EA
628
PLN
H63547.03
H63547.06
6-Bromoquinazoline-2,4(1H,3H)-dione 97%
6-Bromoquinazoline-2,4(1H,3H)-dione
Purity: 97%
CAS No.: 88145-89-5
Molecular Formula: C8H5BrN2O2
Formula Weight: 241.04
Physical Form: Solid
Appearance: Off-white
MDL No.: MFCD00462868
Formuła:
C₈H₅BrN₂O₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00462868 Numer CAS: 88145-89-5 |