Boc-4-(Fmoc-amino)-1-phenylalanine 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
(S)-3-(4-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)phenyl)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoic acid, Boc-p-amino-Phe(Fmoc)-OH, Boc-Phe(4-NHFmoc)-OH, N-Boc-4-(Fmoc-amino)-L-phenylalanine
H63543.03
H63543.06
H63543.03EA
488
PLN
H63543.03
H63543.06
Boc-4-(Fmoc-amino)-1-phenylalanine 95%
Boc-4-(Fmoc-amino)-1-phenylalanine
Purity: 95%
CAS No.: 114346-31-5
Molecular Formula: C29H30N2O6
Formula Weight: 502.56
Physical Form: Solid
MDL No.: MFCD00151889
Formuła:
C₂₉H₃₀N₂O₆ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00151889 Numer CAS: 114346-31-5 |