(S)-(-)-2,3-Epoxy-1-propanol ≥99%, ee 99% ee
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99+%, ee
CAS No.: 60456-23-7
Molecular Formula: C3H6O2
Formula Weight: 74.08
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Flash Point: 66°(151°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.116
Refractive Index: 1.4330
Appearance: Pale yellow
Boiling Point: 66-67°/19mm
Beilstein Reference: 79783
Optical Rotation: -22°(c=1.35 in Chloroform)
UN No.: UN2810
MDL No.: MFCD00074874
Formuła:
C₃H₆O₂ Temp. Wrzenia: 66…67 °C (19 mmHg) Gęstość: 1,116 Temp. Zapłonu: 66 °C (151 °F) |
Numer MDL:
MFCD00074874 Numer CAS: 60456-23-7 ADR: 6.1,III |