Bis[(2R,5R)-1-(2-[(2R,5R)-2,5-dimethyl-1-phospholanyl]phenyl)-2,5-dimethylphospholane 1-oxide]copper(I) triflate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H63492.MC
H63492.ME
H63492.MCEA
723
PLN
H63492.MC
H63492.ME
Bis[(2R,5R)-1-(2-[(2R,5R)-2,5-dimethyl-1-phospholanyl]phenyl)-2,5-dimethylphospholane 1-oxide]copper(I) triflate 97%
Bis[(2R,5R)-1-(2-[(2R,5R)-2,5-dimethyl-1-phospholanyl]phenyl)-2,5-dimethylphospholane 1-oxide]copper(I) triflate
Purity: 97%
CAS No.: 874013-62-4
Molecular Formula: C37H56CuF3O5P4S
Formula Weight: 857.34
Physical Form: Solid
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: White to pale brown
MDL No.: MFCD17018797
Formuła:
C₃₇H₅₆CuF₃O₅P₄S Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD17018797 Numer CAS: 874013-62-4 |