7-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H63456.MD
H63456.03
H63456.06
H63456.MDEA
416
PLN
H63456.MD
H63456.03
H63456.06
7-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride 98%
7-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Purity: 98%
CAS No.: 73075-45-3
Molecular Formula: C9H10ClN.HCl
Formula Weight: 204.10
Physical Form: Solid
MDL No.: MFCD08461076
Formuła:
C₉H₁₁Cl₂N Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD08461076 Numer CAS: 73075-45-3 |