2-Thioxo-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-4-thiazolidinone 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H63447.MD
H63447.03
H63447.MDEA
664
PLN
H63447.MD
H63447.03
2-Thioxo-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-4-thiazolidinone 95%
2-Thioxo-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-4-thiazolidinone
Purity: 95%
CAS No.: 315-08-2
Molecular Formula: C10H6F3NOS2
Formula Weight: 277.28
Physical Form: Solid
Appearance: Off-white
MDL No.: MFCD00126176
Formuła:
C₁₀H₆F₃NOS₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00126176 Numer CAS: 315-08-2 |