4-(Trifluoromethylthio)phenylacetic acid 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-(4-((Trifluoromethyl)thio)phenyl)acetic acid, 4-(Carboxymethyl)phenyl trifluoromethyl sulphide, {4-[(Trifluoromethyl)sulphanyl]phenyl}acetic acid, 4-[(Trifluoromethyl)sulphanyl]phenylacetic acid
H63432.03
H63432.06
H63432.03EA
502
PLN
H63432.03
H63432.06
4-(Trifluoromethylthio)phenylacetic acid 98%
4-(Trifluoromethylthio)phenylacetic acid
Purity: 98%
CAS No.: 243977-23-3
Molecular Formula: C9H7F3O2S
Formula Weight: 236.21
Physical Form: Solid
MDL No.: MFCD00236351
Formuła:
C₉H₇F₃O₂S MW: 236.208 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00236351 Numer CAS: 243977-23-3 |