2-Cyanothiazole 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H63425.03
H63425.06
H63425.03EA
1140
PLN
H63425.03
H63425.06
2-Cyanothiazole 95%
2-Cyanothiazole
Purity: 95%
CAS No.: 1452-16-0
Molecular Formula: C4H2N2S
Formula Weight: 110.14
Physical Form: Solid
UN No.: UN3439
MDL No.: MFCD09702472
Formuła:
C₄H₂N₂S Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD09702472 Numer CAS: 1452-16-0 ADR: 6.1,III |