(2R,5R)-1-[2-(1,3-Dioxolan-2-yl)phenyl]-2,5-dimethylphospholane 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
H63420.MC
H63420.ME
H63420.MCEA
595
PLN
H63420.MC
H63420.ME
(2R,5R)-1-[2-(1,3-Dioxolan-2-yl)phenyl]-2,5-dimethylphospholane 97%
(2R,5R)-1-[2-(1,3-Dioxolan-2-yl)phenyl]-2,5-dimethylphospholane
Purity: 97%
CAS No.: 1044256-04-3
Molecular Formula: C15H21O2P
Formula Weight: 264.30
Flash Point:
Formuła:
C₁₅H₂₁O₂P Gęstość: 1,105 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD09842713 Numer CAS: 1044256-04-3 |