1-Benzylindole 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H63414.03
H63414.06
H63414.03EA
762
PLN
H63414.03
H63414.06
1-Benzylindole 97%
1-Benzylindole
Purity: 97%
CAS No.: 3377-71-7
Molecular Formula: C15H13N
Formula Weight: 207.27
Physical Form: Solid
Appearance: Off-white to yellow
Beilstein Reference: 148884
MDL No.: MFCD00015884
Formuła:
C₁₅H₁₃N Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00015884 Numer CAS: 3377-71-7 |