2,4-Dichloro-3-cyanopyridine 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2,4-Dichloropyridine-3-carbonitrile, 2,4-Dichloronicotinonitrile
H63347.03
H63347.06
H63347.03EA
758
PLN
H63347.03
H63347.06
2,4-Dichloro-3-cyanopyridine 95%
2,4-Dichloro-3-cyanopyridine
Purity: 95%
CAS No.: 180995-12-4
Molecular Formula: C6H2Cl2N2
Formula Weight: 173.00
Physical Form: Solid
UN No.: UN3439
MDL No.: MFCD09750302
Formuła:
C₆H₂Cl₂N₂ MW: 172.996 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD09750302 Numer CAS: 180995-12-4 ADR: 6.1 III |