Drukuj
(S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-5-ureidopentanoic acid 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: N-Fmoc-L-citrulline, Nalpha-Fmoc-L-citrulline, Fmoc-Cit-OH
H63342.06 H63342.14
H63342.06EA 722 PLN
H63342.06 H63342.14
(S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-5-ureidopentanoic acid 98%
(S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-5-ureidopentanoic acid
Purity: 98% CAS No.: 133174-15-9 Molecular Formula: C21H23N3O5 Formula Weight: 397.42 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Solid Beilstein Reference: 7780987 MDL No.: MFCD00151943
Formuła: C₂₁H₂₃N₃O₅
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00151943
Numer CAS: 133174-15-9