Thiazole-2-carbaldehyde 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Thiazolecarboxaldehyde, Thiazole-2-carboxaldehyde
H63329.03
H63329.06
H63329.03EA
471
PLN
H63329.03
H63329.06
Thiazole-2-carbaldehyde 95%
Thiazole-2-carbaldehyde
Purity: 95%
CAS No.: 10200-59-6
Molecular Formula: C4H3NOS
Formula Weight: 113.13
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 68°(154°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.288
Refractive Index: 1.574
Appearance: Colourless to pale yellow
Boiling Point: 61-63°/15mm
MDL No.: MFCD00142924
Formuła:
C₄H₃NOS MW: 113.13 g/mol Temp. Wrzenia: 61…63 °C (15 mmHg) Gęstość: 1.288 Temp. Zapłonu: 68 °C (154 °F) |
Numer MDL:
MFCD00142924 Numer CAS: 10200-59-6 |